Få mere at vide
(R)-(+)-propylenoxid, 99%
Beschreibung
(R)-(+)-Propylenoxid anvendes i vid udstrækning til fremstilling af polyetherpolyoler og propylenglycol, som bruges til fremstilling af polyurethanplast. Det finder anvendelse som et desinfektionsmiddel til sterilisering af emballerede fødevarer og medicinske plastinstrumenter. Kombiner med ethanol, det bruges til at lave biologiske prøver til elektronmikroskopi. Det bruges også i modelfly og overfladekøretøjer som glødebrændstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(R)-(+)-Propylenoxid anvendes i vid udstrækning til fremstilling af polyetherpolyoler og propylenglycol, som bruges til fremstilling af polyurethanplast. Det finder anvendelse som et desinfektionsmiddel til sterilisering af emballerede fødevarer og medicinske plastinstrumenter. Kombiner med ethanol, det bruges til at lave biologiske prøver til elektronmikroskopi. Det bruges også i modelfly og overfladekøretøjer som glødebrændstof.
Opløselighed Blandbar med vand
og mange organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Meget brandfarlig. Holdes væk fra antændelseskilder. Stoffet kan polymerisere under påvirkning af baser, syrer og metalchlorider.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(+)-Propylene oxide |
| Tæthed | 0.829 |
| Kogepunkt | 34 °C til 35 °C |
| Flammepunkt | −37 °C (−35 °F) |
| Lugt | Ether-lignende |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1280 |
| Beilstein | 79764 |
| Merck Index | 14,7856 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand og mange organiske opløsningsmidler. |
| Mehr anzeigen |