Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(+)-Propylene oxide |
| CAS min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -112,0 °C |
| Tæthed | 0.8290g/mL |
| Kogepunkt | 33,0 °C til 34,0 °C |
| Flammepunkt | −37 °C |
| Analyseprocentområde | 98% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- (R)-(+)-Propylene oxide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 1
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H340-Kan forårsage genetiske defekter.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.