Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (R)-(+)-Propranolol hydrochloride
Beskrivelse
Less active enantiomer of the β-adrenoceptor antagonist propranolol .
Racemate, S-enantiomer and Glycol Metabolite also available.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(+)-Propranolol hydrochloride |
| CAS | 13071-11-9 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C16H22ClNO2 |
| Formel vægt | 295.81 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.807 |