Få mere at vide
(R)-Propranolol-d7 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Propranolol-d7 Hydrochloride |
| CAS | 1346617-25-1 |
| Molekylær formel | C16H15D7ClNO2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (2R)-1-[(1-Methylethyl-d7)amino]-3-(1-naphthalenyloxy)-2-propanol Hydrochloride, (+)-1-(Isopropyl-d7)amino-3-(1-naphthyloxy)-2-propanol Hydrochloride, (+)-Anapriline-d7, (+)-Propranolol-d7 Hydrochloride, (R)-(+)-Propranolol-d7 Hydrochloride, AY 20694-d7, Dexpropranolol-d7 Hydrochloride, ICI 47319-d7, d-Anapriline-d7, d-Propranolol-d7 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H/t14-;/m1./s1/i1D3,2D3,12D; |
| SMIL | O[C@H](CNC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])COC1=CC=CC2=C1C=CC=C2.Cl |
| IUPAC navn | (2R)-1-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)-3-naphthalen-1-yloxypropan-2-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 302.85 |
| Formel vægt | 302.1778 |