Få mere at vide
(R)-Propionyl Carnitine Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Propionyl Carnitine chloride |
| CAS | 119793-66-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 H20 N O4 . Cl |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-Propanaminium','3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxopropoxy)-','chloride (1:1)','(2R)- (ACI), 1-Propanaminium','3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxopropoxy)-','chloride','(2R)- (9CI), 1-Propanaminium','3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxopropoxy)-','chloride','(R)- (ZCI), Dromos, Levocarnitine propionate hydrochloride, ST 261, (R)-Propionyl carnitine chloride, Propionyl-L-carnitine hydrochloride, (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxopropoxy)-1-propanaminium chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H19NO4.ClH/c1-5-10(14)15-8(6-9(12)13)7-11(2,3)4;/h8H,5-7H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1 |
| SMIL | [Cl-].CCC(=O)O[C@H](CC(=O)O)C[N+](C)(C)C |
| IUPAC navn | [(2R)-3-carboxy-2-propanoyloxypropyl]-trimethylazanium;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.72 |
| Vis mere |