Få mere at vide
(R)-α -Propargylglycin, 98%, 98% ee, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11955371 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11955371 500 mg 500mg
11945371 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11955371 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441225000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23235-03-2 | C5H7NO2 | 113.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23235-03-2
Molekylær formel C5H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 113.12
InChI nøgle DGYHPLMPMRKMPD-SCSAIBSYSA-N
Synonym d-propargylglycine, r-2-aminopent-4-ynoic acid, r-alpha-propargylglycine, unii-2252qef2pl, 4-pentynoic acid, 2-amino-, 2r, 2r-2-aminopent-4-ynoic acid, r-2-propargylglycine, r-2-amino-4-pentynoic acid, d-2-propynylglycine, propargylglycine, d
PubChem CID 6992713
IUPAC navn (2R)-2-aminopent-4-ynsyre
SMIL C#CCC(C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-α-Propargylglycine
Navn note 98% ee
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >180°C
Farve Hvid til gul
Enantiomert overskud 98.0% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5 to 102.5%
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
Specifik rotation 31.65
Formel vægt 113.12
Procent renhed 98%,98% ee
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-alpha-Propargylglycine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.