Få mere at vide
(R)-(-)-Prolinol, 98+%
Artikelnummer. 11327566
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327566 1 g 1g
15498929 5 g 5g
15408939 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11327566 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11109.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 68832-13-3 | C5H11NO | 101,149 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68832-13-3
Molekylær formel C5H11NO
Molekylvægt (g/mol) 101.149
MDL nummer MFCD00064321
InChI nøgle HVVNJUAVDAZWCB-RXMQYKEDSA-N
Synonym d-prolinol, r-pyrrolidin-2-ylmethanol, 2r-pyrrolidin-2-ylmethanol, r---2-pyrrolidinemethanol, r-prolinol, 2r-pyrrolidin-2-yl methanol, r-1-pyrrolidin-2-yl-methanol, 2-pyrrolidinemethanol, 2r, r---2-hydroxymethyl pyrrolidine
PubChem CID 2724541
ChEBI CHEBI:84258
IUPAC navn [(2R)-pyrrolidin-2-yl]methanol
SMIL C1CC(NC1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-Prolinol
Brydningsindeks 1.4849
Tæthed 1.025
Kogepunkt 74°C to 76°C (2mmHg)
Mængde 1 g
Flammepunkt 86°C (186°F)
Optisk rotation −31° (c=1 in Toluene)
Følsomhed Air sensitive; Hygroscopic
Beilstein 1523669
Formel vægt 101.15
Procent renhed ≥98%