Få mere at vide
(R)-Pregabalin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Pregabalin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m1/s1 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 159.1259 |
| Procent renhed | >95% |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |