missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-Pregabalin, Mikromol™
Beskrivelse
(R)-Pregabalin
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Pregabalin |
| CAS | 148553-51-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | (R)-Pregabalin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H17 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Pregabalin Imp. B (EP), Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (3R)-, Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (R)-, (R)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, (R)-Pregabalin, PD 144550, ent-Pregabalin, Pregabalin Related Compound A, Pregabalin Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)C[C@@H](CN)CC(=O)O |
| IUPAC navn | (3R)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoic acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?