Få mere at vide
(R)-Praziquantel, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Praziquantel |
| CAS | 57452-98-9 |
| Molekylær formel | C19H24N2O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (11bR)-2-(Cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-Pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, (R)-2-(Cyclohexylcarbonyl)-1,2,3,6,7,11b-hexahydro-4H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one, (-)-Praziquantel, (R)-(-)-Praziquantel, l-Praziquantel |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24N2O2/c22-18-13-20(19(23)15-7-2-1-3-8-15)12-17-16-9-5-4-6-14(16)10-11-21(17)18/h4-6,9,15,17H,1-3,7-8,10-13H2/t17-/m0/s1 |
| SMIL | O=C(C1=CC=C(OCCN2CCCCC2)C=C1)C3=C(C4=CC=C(O[C@@H]5O[C@H](C(O[Li])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C=C4)SC6=C3C=CC(O)=C6 |
| IUPAC navn | (11bR)-2-(cyclohexanecarbonyl)-3,6,7,11b-tetrahydro-1H-pyrazino[2,1-a]isoquinolin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.41 |
| Formel vægt | 312.1838 |