Få mere at vide
(R)-Pramipexole-d3 Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Pramipexole-d3 Dihydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17N3S/c1-2-5-12-7-3-4-8-9(6-7)14-10(11)13-8/h7,12H,2-6H2,1H3,(H2,11,13)/t7-/m1/s1/i1D3 |
| Formel vægt | 286.0865 |