missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-Pinocembrin, TRC

Artikelnummer. 30428348
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428348 50 mg
30413171 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30428348 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP46850550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 206660-42-6
Molekylær formel C15H12O4
Molekylvægt (g/mol) 256.25
Synonym (2R)-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, (R)-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, (-)-Pinocembrin, (-)-Pinocoembrin
IUPAC navn (2R)-5,7-dihydroxy-2-phenyl-2,3-dihydrochromen-4-one
SMIL C1=CC=C(C=C1)[C@H]2CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-Pinocembrin
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H12O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-7,13,16-17H,8H2/t13-/m1/s1
Formel vægt 256.0736
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.