missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-Pinocembrin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Pinocembrin |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-7,13,16-17H,8H2/t13-/m1/s1 |
| Formel vægt | 256.0736 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?