Få mere at vide
Invitrogen™ R-Phycoerythrin, Biotin-XX-konjugat
Beskrivelse
R-phycoerythrin biotin-XX-konjugat består af det usædvanligt lyse phycobiliprotein, R-PE konjugeret med biotin-XX, hvor biotinet er godt adskilt fra vedhæftningspunktet af en fjorten-atoms spacer.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 4 mg/mL |
| Konjugeret | Biotin |
| Mængde | 0.5 mL |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (2 –8 °C) og beskyttes mod lys. |
| Forsendelsestilstand | Våd is |
| Form | Væske |
| Protein familie | Andre proteiner |
| Produkttype | Biotinkonjugat (R-PE) |