Få mere at vide
R&D Systems™ (R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride
Beskrivelse
α1-adrenoceptor agonist; pKi values are 5.86, 4.87 and 4.70 for α1D, α1B and α1A receptors respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-Phenylephrine hydrochloride |
| CAS | 61-76-7 |
| Mængde | 100 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylær formel | C9H14ClNO2 |
| Formel vægt | 203.67 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.67 |