missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(R)-Perillaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30427602
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30427602 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30427602 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2874005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (R)-Perillaldehyde
CAS 5503-12-8
Molekylær formel C10 H14 O
Mængde 5 mg
Synonym (4R)-4-(1-Methylethenyl)-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde, (+)-Perillaldehyde, (R)-(+)-Perillaldehyde, (R)-4-(Prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene-1-carboxaldehyde
InChI formel InChI=1S/C10H14O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,7,10H,1,4-6H2,2H3/t10-/m0/s1
SMIL CC(=C)[C@@H]1CCC(=CC1)C=O
IUPAC navn (4R)-4-prop-1-en-2-ylcyclohexene-1-carbaldehyde
Molekylvægt (g/mol) 150.22
Formel vægt 150.1045
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.