missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-Perillaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Perillaldehyde |
| CAS | 5503-12-8 |
| Molekylær formel | C10 H14 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (4R)-4-(1-Methylethenyl)-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde, (+)-Perillaldehyde, (R)-(+)-Perillaldehyde, (R)-4-(Prop-1-en-2-yl)cyclohex-1-ene-1-carboxaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3,7,10H,1,4-6H2,2H3/t10-/m0/s1 |
| SMIL | CC(=C)[C@@H]1CCC(=CC1)C=O |
| IUPAC navn | (4R)-4-prop-1-en-2-ylcyclohexene-1-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.22 |
| Formel vægt | 150.1045 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?