Få mere at vide
R&D Systems™ Parameter Immunoassay Control Set 685 for Creatinine
Artikelnummer. 30001880
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
30001880 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 30001880 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. QC69
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1620.00 DKK
    1530.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 89.10 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For use with catalog number KGE005
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbare analytter Creatinine
Tilsigtet brug Control
Mængde 1 stk.
Kilde Multi-species