Få mere at vide
R&D Systems™ Parameter Immunoassay Control Set 594 for LTB4
Artikelnummer. 18714988
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
18714988 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 18714988 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. QC116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.27 DKK
    1530.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 179.37 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
For use with catalog numbers KGE006B, SKGE006B, PKGE006B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detekterbare analytter Leukotriene B4 (LTB4)
Tilsigtet brug Control
Produktlinje R&D Systems
Mængde 1 stk.
Kilde Multi-species