Få mere at vide
(R)-(+)-Pantoprazol natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30428145
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428145 5 mg
30411048 10 mg
30416176 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428145 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP1829905MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 160098-11-3
Molekylær formel C16 H14 F2 N3 O4 S . Na
Molekylvægt (g/mol) 405.35
Synonym 1H-Benzimidazole, 6-(difluoromethoxy)-2-[(R)-[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt (1:1), 1H-Benzimidazole, 5-(difluoromethoxy)-2-[(R)-[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt (9CI), (R)-(+)-Pantoprazole sodium salt
IUPAC navn natrium; 5-(difluoromethoxy)-2-[(R)-(3,4-dimethoxypyridin-2-yl)methylsulfinyl]benzimidazol-1-ide
SMIL [Na+].COc1ccnc(C[S@@](=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3[n-]2)c1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-Pantoprazole sodium salt
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14F2N3O4S.Na/c1-23-13-5-6-19-12(14(13)24-2)8-26(22)16-20-10-4-3-9(25-15(17)18)7-11(10)21-16;/h3-7,15H,8H2,1-2H3;/q-1;+1/t26-;/m1./s1
Formel vægt 405.0571