Få mere at vide
(R)-Pantoic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium D-Pantoate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6 H11 O4 . Na |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O4.Na/c1-6(2,3-7)4(8)5(9)10;/h4,7-8H,3H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/t4-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 170.0555 |
| Procent renhed | >95% |