Få mere at vide
(R)-omeprazol natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30007969
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30007969 1 mg -
30006725 2.5 mg 2.5mg
30006962 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007969 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO6350101MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 161796-77-6
Molekylær formel C17 H18 N3 O3 S . Na
Molekylvægt (g/mol) 367.4
Synonym 6-Methoxy-2-[(R)-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt (1:1), 1H-Benzimidazole, 5-methoxy-2-[(R)-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt (9CI), 1H-Benzimidazole, 5-methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-, sodium salt, (R)-, (R)-Omeprazole sodium
IUPAC navn natrium; 5-methoxy-2-[(R)-(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]benzimidazol-1-ide
SMIL [Na+].COc1ccc2[n-]c(nc2c1)[S@](=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-Omeprazole sodium salt
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H18N3O3S.Na/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;/h5-8H,9H2,1-4H3;/q-1;+1/t24-;/m1./s1
Formel vægt 367.0967