Få mere at vide
(R)-(-)-O-Acetylmandelsyre, 98%
Beskrivelse
(R)- og (S)-isomererne er chirale derivatiseringsmidler til NMR-bestemmelse af enantiomer renhed afα -deutererede carboxylsyrer, alkoholer og aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-bestemmelse af enantiomer renhed afα -deutererede carboxylsyrer, alkoholer og aminer.
Opløselighed
Opløselig i methanol. (næsten gennemsigtighed)
Bemærkninger Opbevares
på et køligt og tørt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-O-Acetylmandelic acid |
| Smeltepunkt | 97 °C til 99 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2694110 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol. (næsten gennemsigtig) |
| Optisk rotation | −153° (c=2 i acetone) |
| Formel vægt | 194.19 |
| Procent renhed | 98% |