Få mere at vide
(R)-(-)-O-Acetylmandelic acid, 98%
Artikelnummer. 15452978
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15452978 1 g 1g
15462978 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15452978 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56492.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51019-43-3 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
(R)- og (S)-isomererne er chirale derivatiseringsmidler til NMR-bestemmelse af enantiomer renhed afα -deutererede carboxylsyrer, alkoholer og aminer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser (R)- og (S)-isomererne er chirale derivatiseringsmidler til NMR
-bestemmelse af enantiomer renhed afα -deutererede carboxylsyrer, alkoholer og aminer.
Opløselighed
Opløselig i methanol. (næsten gennemsigtighed)
Bemærkninger Opbevares
på et køligt og tørt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51019-43-3
Molekylær formel C10H10O4
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00004249
InChI nøgle OBCUSTCTKLTMBX-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-2-acetoxy-2-phenylacetic acid, r---alpha-acetoxyphenylacetic acid, --o-acetyl-d-mandelic acid, r---o-acetylmandelic acid, r-alpha-acetoxyphenylacetic acid, 2r-2-acetyloxy-2-phenylacetic acid, benzeneacetic acid, alpha-acetyloxy-, alphar, r-acetyloxy phenyl acetic acid, s-+-o-acetyl-l-mandelic acid, r---a-acetylmandelic acid
PubChem CID 2733814
IUPAC navn (2R)-2-acetyloxy-2-phenyleddikesyre
SMIL CC(=O)OC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-O-Acetylmandelic acid
Smeltepunkt 97°C to 99°C
Mængde 1 g
Beilstein 2694110
Opløselighedsinformation Soluble in methanol. (almost transparency)
Optisk rotation −153° (c=2 in Acetone)
Formel vægt 194.19
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-(-)-O-Acetylmandelic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetyl mandelic acid