Få mere at vide
(R)-Norfluoxetin Phthalimid, TRC
Artikelnummer. 30427108
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30427108 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30427108 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN6811405MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-Norfluoxetine Phthalimide
CAS 878663-12-8
Molekylær formel C24H18F3NO3
Mængde 5 mg
Synonym 2-[(3R)-3-Phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, (R)-1-(Phthalimido)-3-[(4-trifluoromethylphenyl)oxy]-3-phenylpropane
InChI formel InChI=1S/C24H18F3NO3/c25-24(26,27)17-10-12-18(13-11-17)31-21(16-6-2-1-3-7-16)14-15-28-22(29)19-8-4-5-9-20(19)23(28)30/h1-13,21H,14-15H2/t21-/m1/s1
SMIL FC(F)(F)c1ccc(O[C@H](CCN2C(=O)c3ccccc3C2=O)c4ccccc4)cc1
IUPAC navn 2-[(3R)-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]isoindol-1,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 425.4
Formel vægt 425.1239