missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-Norfluoxetin Phthalimid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Norfluoxetine Phthalimide |
| CAS | 878663-12-8 |
| Molekylær formel | C24H18F3NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-[(3R)-3-Phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, (R)-1-(Phthalimido)-3-[(4-trifluoromethylphenyl)oxy]-3-phenylpropane |
| InChI formel | InChI=1S/C24H18F3NO3/c25-24(26,27)17-10-12-18(13-11-17)31-21(16-6-2-1-3-7-16)14-15-28-22(29)19-8-4-5-9-20(19)23(28)30/h1-13,21H,14-15H2/t21-/m1/s1 |
| SMIL | FC(F)(F)c1ccc(O[C@H](CCN2C(=O)c3ccccc3C2=O)c4ccccc4)cc1 |
| IUPAC navn | 2-[(3R)-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]isoindol-1,3-dion |
| Molekylvægt (g/mol) | 425.4 |
| Formel vægt | 425.1239 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?