Få mere at vide
(R)-Norfluoxetine-d5 Phthalimide(Phenyl-d5), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Norfluoxetine-d5 Phthalimide(Phenyl-d5) |
| CAS | 1346617-46-6 |
| Molekylær formel | C24H13D5F3NO3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-[(3R)-3-Phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione-d5, (R)-1-(Phthalimido)-3-[(4-trifluoromethylphenyl)oxy]-3-phenylpropane-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H18F3NO3/c25-24(26,27)17-10-12-18(13-11-17)31-21(16-6-2-1-3-7-16)14-15-28-22(29)19-8-4-5-9-20(19)23(28)30/h1-13,21H,14-15H2/t21-/m1/s1/i1D,2D,3D,6D,7D |
| IUPAC navn | (R)-2-(3-(phenyl-d5)-3-(4-(trifluoromethyl)phenoxy)propyl)isoindoline-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 430.43 |
| Formel vægt | 430.16 |