Få mere at vide
(R)-Norfenfluramine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Norfenfluramine Hydrochloride |
| CAS | 41538-52-7 |
| Molekylær formel | C10 H12 F3 N . Cl H |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (αR)-α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzeneethanamine Hydrochloride, (R)-α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzeneethanamine Hydrochloride, (-)-Norfenfluramine Hydrochloride, l-Norfenfluoramine Hydrochloride, l-Norfenfluramine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12F3N.ClH/c1-7(14)5-8-3-2-4-9(6-8)10(11,12)13;/h2-4,6-7H,5,14H2,1H3;1H/t7-;/m1./s1 |
| SMIL | Cl.C[C@@H](N)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | (2R)-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.665 |
| Formel vægt | 239.0689 |