Få mere at vide
(R)-Naringenin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-Naringenin |
| CAS | 17654-19-2 |
| Molekylær formel | C15H12O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2R)-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, (+)-(2R)-Naringenin, (+)-Naringenin, (2R)-5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one, (2R)-5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one, (2R)-Naringenin, (R)-5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-6,13,16-18H,7H2/t13-/m1/s1 |
| SMIL | Oc1ccc(cc1)[C@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2 |
| IUPAC navn | (2R)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.25 |
| Formel vægt | 272.0685 |