Få mere at vide
(R)-Naproxen Acyl-Beta-D-glucuronide, TRC
Produktkod. 30481806
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde
30481806 10 mg
30473345 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30481806 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN37751510MG
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112828-15-6
Molekylær formel C20 H22 O9
Molekylvægt (g/mol) 406.38
Synonym (R)-Naproxen Acyl-Ss-D-Glucuronide
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[(2R)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoyl]oxyoxane-2-carboxylic acid
SMIL COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@@H](C)C(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale (R)-Naproxen Acyl-beta-D-glucuronide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C20H22O9/c1-9(10-3-4-12-8-13(27-2)6-5-11(12)7-10)19(26)29-20-16(23)14(21)15(22)17(28-20)18(24)25/h3-9,14-17,20-23H,1-2H3,(H,24,25)/t9-,14+,15+,16-,17+,20+/m1/s1
Formel vægt 406.1264
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.