Få mere at vide
(R)-N'-Nitrosonornicotine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-N'-Nitrosonornicotine |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2/t9-/m1/s1 |
| Formel vægt | 177.0902 |