Få mere at vide
(R)-N-Nitroso Anabasine, ~ 98% ee, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-N-Nitroso Anabasine |
| CAS | 1795786-06-9 |
| Molekylær formel | C10H13N3O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-[(2R)-1-Nitroso-2-piperidinyl]pyridine, (R)-3-(1-Nitroso-2-piperidinyl)pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2/t10-/m1/s1 |
| SMIL | O=NN1[C@@H](C2=CC=CN=C2)CCCC1 |
| IUPAC navn | 3-[(2R)-1-nitrosopiperidin-2-yl]pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.23 |
| Formel vægt | 191.1059 |