Få mere at vide
(R)-(-)-N-neopentyl-1-phenyl-2-(1-piperidinyl)ethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
(R)-(-)-N-Neopentyl-1-phenyl-2-(1-piperidinyl)ethylamin er et farmaceutisk mellemprodukt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
(R)-(-)-N-Neopentyl-1-phenyl-2-(1-piperidinyl)ethylamin er et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløselig i vand.
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Den er følsom over for luft. Opbevar den under inert gas. Uforenelig med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-(-)-N-Neopentyl-1-phenyl-2-(1-piperidinyl)ethylamine |
| Smeltepunkt | 36 °C til 40 °C |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3259 |
| Beilstein | 6957993 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Optisk rotation | −90° (c=1 i methanol) |
| Formel vægt | 274.45 |
| Procent renhed | 97% |