Få mere at vide
(R)-(-)-N,N-dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365505
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 g
Pakningsstørrelse:
100mg
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11365505 100 mg 100mg
11345505 500 mg 500mg
11355505 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11365505 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19685.MC
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
(R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamin virker som en ligand, der anvendes i den enantioselektive vinylering af aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamin virker som en ligand, der anvendes i den enantioselektive vinylering af aldehyder.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55700-44-2
Molekylær formel C26H28FeNP
Molekylvægt (g/mol) 441.34
MDL nummer MFCD00075286
InChI nøgle RCAFPSZHKFOLEE-KVEBOLLKNA-N
IUPAC navn (R)-(-)-N,N-dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamin
SMIL [Fe].c1cccc1.C[C@@H](N(C)C)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
Smeltepunkt 141°C to 143°C
Mængde 100 mg
Optisk rotation −355° (c=0.6 in Ethanol)
Formel vægt 441.34
Procent renhed 97%