Få mere at vide
(R)-(-)-N,N-dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345505
Mængde:
100 mg
500 mg
2 g
Pakningsstørrelse:
100mg
2g
500mg
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11345505
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19685.ME
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
(R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamin virker som en ligand, der anvendes i den enantioselektive vinylering af aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamin virker som en ligand, der anvendes i den enantioselektive vinylering af aldehyder.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55700-44-2
Molekylær formel C26H28FeNP
Molekylvægt (g/mol) 441.34
MDL nummer MFCD00075286
InChI nøgle RCAFPSZHKFOLEE-KVEBOLLKNA-N
IUPAC navn (R)-(-)-N,N-dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamin
SMIL [Fe].c1cccc1.C[C@@H](N(C)C)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-[(S)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
Smeltepunkt 141°C to 143°C
Mængde 500 mg
Optisk rotation −355° (c=0.6 in Ethanol)
Formel vægt 441.34
Procent renhed 97%