Få mere at vide
(R)-(+)-N,N-dimethyl-1-ferrocenylethylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345495
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11345495
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19679.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31886-58-5
Molekylær formel C14H19FeN
Molekylvægt (g/mol) 257.16
MDL nummer MFCD00066273
IUPAC navn (R)-(+)-N,N-dimethyl-1-ferrocenylethylamin
SMIL [Fe].c1cccc1.C[C@@H](N(C)C)c1cccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
Tæthed 1.222
Kogepunkt 120°C to 121°C (0.7 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.589
Mængde 1 g
Optisk rotation +13° (c=1 in Ethanol, 5H)
Formel vægt 257.16
Procent renhed 97%