Få mere at vide
(R)-N-Methyl-Laudanosine Iodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-N-Methyl-Laudanosine Iodide |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30NO4.HI/c1-23(2)10-9-16-13-21(26-5)22(27-6)14-17(16)18(23)11-15-7-8-19(24-3)20(12-15)25-4;/h7-8,12-14,18H,9-11H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/t18-;/m1./s1 |
| Formel vægt | 499.122 |