Få mere at vide
Alfa Aesar™ (R)-(-)-N-Methyl-1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)ethylamine, tech. 90%
Artikelnummer. 11399435
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399435 1 g 1g
11319445 250 mg 250mg
11309445 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399435 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. L18657.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 136329-39-0
Molekylær formel C13H20N2
Molekylvægt (g/mol) 204.317
MDL nummer MFCD01318625
InChI nøgle ZINZYRWMDNKTBY-ZDUSSCGKSA-N
Synonym r-n-methyl-1-phenyl-2-pyrrolidin-1-yl ethanamine, r---n-methyl-1-phenyl-2-1-pyrrolidinyl ethylamine, methyl 1r-1-phenyl-2-pyrrolidin-1-yl ethyl amine, 1r-1-phenyl-2-pyrrolidinylethyl methylamine, 1-r-beta-methylamino phenethyl pyrrolidine, 1-pyrrolidineethanamine,n-methyl-a-phenyl-, ar, 1r-n-methyl-1-phenyl-2-1-pyrrolidinyl ethanamine, 1r-n-methyl-1-phenyl-2-pyrrolidin-1-yl-ethanamine, 1r-n-methyl-1-phenyl-2-pyrrolidin-1-ylethanamine
PubChem CID 7577779
IUPAC navn (1R)-N-methyl-1-phenyl-2-pyrrolidin-1-ylethanamine
SMIL CNC(CN1CCCC1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-(-)-N-Methyl-1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)ethylamine
Tæthed 0.974
Brydningsindeks 1.5245
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 4842022
Følsomhed Air sensitive
Optisk rotation −78° (Neat)
Formel vægt 204.32
Procent renhed 90%
Grad Technical