Få mere at vide
(R)-N-FMOC--αMethylvalin, 98%, 98% ee, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11985561 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11985561 100 mg 100mg
11955561 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11985561 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441141000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 616867-28-8 | Molekylformel: C21H23NO4 | Molekylvægt: 353,42 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616867-28-8 , 1634-04-4
Molekylær formel C21H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 353.42
MDL nummer MFCD12031696
InChI nøgle AWEZXIRZNQCCNN-OAQYLSRUSA-N
Synonym r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2,3-dimethylbutanoic acid, l-isovaline, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-3-methyl, r-n-fmoc-alpha-methylvaline, fmoc-r-2-amino-2,3-dimethylbutanoicacid, fmoc-r-2-amino-2,3-dimethylbutanoic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-3-methyl-l-isovaline, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino-2,3-dimethylbutanoic acid, r-2-9h-fluorene-9-ylmethoxycarbonylamino-2,3-dimethylbutyric acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-2,3-dimethylbutanoic acid
PubChem CID 11210384
SMIL CC(C)C(C)(NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-N-FMOC-α-Methylvaline
Navn note 98% ee
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 37 °C til 53 °C
Farve Hvid til Gul
Enantiomert overskud 98,0% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Mængde 100 mg
Specifik rotation -8.6
Resterende opløsningsmidler 10% maks. (MTBE)
IUPAC navn 2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-2,3-dimethylbutansyre
Formel vægt 353.43
Procent renhed 98%,98% ee
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-N-FMOC-alpha-Methylvaline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.