Få mere at vide
(R)-N-FMOC--αMethylvalin, 98%, 98% ee, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterDescription
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (R)-N-FMOC-α-Methylvaline |
| Navn note | 98% ee |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 37 °C til 53 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Enantiomert overskud | 98,0% min. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Mængde | 500 mg |
| Show More |
Safety and Handling
- (R)-N-FMOC-alpha-Methylvaline
- Advarsel
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- H228-Brandfarligt fast stof.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.