Få mere at vide
(R)-N-FMOC-α -Methyl-2-fluorphenylalanin, 98%, 98% ee, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11945561 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11945561 500 mg Glasflaske 500mg
11925561 100 mg Glasflaske 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11945561 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441115000
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 193086-74-7
Molekylær formel C25H22FNO4
Molekylvægt (g/mol) 419.45
MDL nummer MFCD17019319
InChI nøgle VNYGHKCAXQKZEQ-RUZDIDTESA-N
Synonym s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-2-fluorophenyl-2-methylpropanoic acid, s-n-fmoc-alpha-methyl-2-fluorophenylalaine, fmoc-alpha-methyl-d-2-fluorophe, fmoc-alpha-methyl-d-2-fluorophenylalanine, r-n-fmoc-a-methyl-2-fluorophenylalanine
PubChem CID 44598473
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(2-fluorphenyl)-2-methylpropansyre
SMIL CC(CC1=C(F)C=CC=C1)(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-N-FMOC-α-Methyl-2-fluorophenylalanine
Navn note 98% ee
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 111,0 °C til 122,0 °C
Farve Hvid til gul
Enantiomert overskud 98,0% min.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
Specifik rotation 48
Formel vægt 419.46
Procent renhed 98%,98% ee
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • (R)-N-FMOC-alpha-Methyl-2-fluorophenylalanine