Få mere at vide
(R)-N-Desethyl Oxybutynin Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-N-Desethyl Oxybutynin Hydrochloride |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27NO3.ClH/c1-2-21-15-9-10-16-24-19(22)20(23,17-11-5-3-6-12-17)18-13-7-4-8-14-18;/h3,5-6,11-12,18,21,23H,2,4,7-8,13-16H2,1H3;1H/t20-;/m0./s1 |
| Formel vægt | 365.1758 |