missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(R)-N-Desacryloyl N-3-Chloropropionyl Ibrutinib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (R)-N-Desacryloyl N-3-Chloropropionyl Ibrutinib |
| CAS | 1288338-96-4 |
| Molekylær formel | C25 H25 Cl N6 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (R)-N-Desacryloyl N-3-Propionyl Ibrutinib, 1-Propanone, 1-[(3R)-3-[4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]-1-piperidinyl]-3-chloro- (ACI), 1-[(3R)-3-[4-Amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]-1-piperidinyl]-3-chloro-1-propanone (ACI), (R)-1-[3-[4-Amino-3-( |
| InChI formel | InChI=1S/C25H25ClN6O2/c26-13-12-21(33)31-14-4-5-18(15-31)32-25-22(24(27)28-16-29-25)23(30-32)17-8-10-20(11-9-17)34-19-6-2-1-3-7-19/h1-3,6-11,16,18H,4-5,12-15H2,(H2,27,28,29)/t18-/m1/s1 |
| SMIL | Nc1ncnc2c1c(nn2[C@@H]3CCCN(C3)C(=O)CCCl)c4ccc(Oc5ccccc5)cc4 |
| IUPAC navn | 1-[(3R)-3-[4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]piperidin-1-yl]-3-chloropropan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 476.958 |
| Formel vægt | 476.173 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?