missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

R-(-)-N-Demethyl Deprenyl, TRC

Artikelnummer. 30134278
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30134278 5 mg -
30010017 2.5 mg 2.5mg
30009716 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134278 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2309205MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 56862-28-3
Molekylær formel C12 H15 N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 209.72
Synonym N-[(1R)-1-Methyl-2-phenylethyl]prop-2-yn-1-amine Hydrochloride, Desmethylselegiline Hydrochloride, (R)-N-(1-Phenylpropan-2-yl)prop-2-yn-1-amine hydrochloride
IUPAC navn (2R)-1-phenyl-N-prop-2-ynylpropan-2-amine;hydrochloride
SMIL Cl.C[C@H](Cc1ccccc1)NCC#C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale R-(-)-N-Demethyl Deprenyl
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H15N.ClH/c1-3-9-13-11(2)10-12-7-5-4-6-8-12;/h1,4-8,11,13H,9-10H2,2H3;1H/t11-;/m1./s1
Formel vægt 209.0971
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.