Få mere at vide
(R)-N-BOC-Propargylglycine, 95%, 98% ee
Artikelnummer. 10314172 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10314172 1 g Glasflaske 1g
10157013 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10314172 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 362850010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 63039-46-3 | C10H14NO4 | 212.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63039-46-3
Molekylær formel C10H14NO4
Molekylvægt (g/mol) 212.23
MDL nummer MFCD01320886
InChI nøgle AMKHAJIFPHJYMH-SSDOTTSWSA-M
Synonym boc-d-propargylglycine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, n-boc-2-propargyl-d-glycine, boc-d-pra-oh, s-n-boc-propargylglycine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, boc-d-gly propargyl-oh, boc-r-2-propargylglycine, n-tert-butoxycarbonyl-3-ethynyl-d-alanine, 2-r-tert-butoxycarbonylaminopent-4-ynoic acid
PubChem CID 7009126
IUPAC navn (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-ynoic acid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC#C)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-N-BOC-Propargylglycine
Smeltepunkt 93.0°C to 98.0°C
Navn note 98% ee
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 213.23
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-N-BOC-Propargylglycine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .