Få mere at vide
(R)-N-BOC-Propargylglycine, 95%, 98% ee Artikelnummer.: 10157013
(R)-N-BOC-Propargylglycine, 95%, 98% ee
Artikelnummer. 10157013 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
5 g, Glass Bottle, 5g
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10157013
Brand: Thermo Scientific Acros 362850050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Se alternative produkter
CAS: 63039-46-3 | C10H14NO4 | 212.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63039-46-3
Molekylær formel C10H14NO4
Molekylvægt (g/mol) 212.23
MDL nummer MFCD01320886
InChI nøgle AMKHAJIFPHJYMH-SSDOTTSWSA-M
Synonym boc-d-propargylglycine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, n-boc-2-propargyl-d-glycine, boc-d-pra-oh, s-n-boc-propargylglycine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-ynoic acid, boc-d-gly propargyl-oh, boc-r-2-propargylglycine, n-tert-butoxycarbonyl-3-ethynyl-d-alanine, 2-r-tert-butoxycarbonylaminopent-4-ynoic acidVis mereVis mindre
PubChem CID 7009126
IUPAC navn (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-ynoic acid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC#C)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-N-BOC-Propargylglycine
Smeltepunkt 93.0°C to 98.0°C
Navn note 98% ee
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve White to Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glass Bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 213.23
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
1 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0320178 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/05/2021 Artikelnummer362850010,362850050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-N-BOC-Propargylglycine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
(R)-N-BOC-Propargylglycine, 95%, 98% ee >