Få mere at vide
(R)-N-BOC-Prolinal, 97+%
Artikelnummer. 10550934 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10550934 1 g Glasflaske 1g
10493345 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10550934 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 376230010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 73365-02-3 | C10H17NO3 | 199,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73365-02-3
Molekylær formel C10H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 199.25
MDL nummer MFCD01321389
InChI nøgle YDBPZCVWPFMBDH-MRVPVSSYSA-N
Synonym n-boc-d-prolinal, n-tert-butoxycarbonyl-d-prolinal, r-tert-butyl 2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, boc-d-prolinal, tert-butyl 2r-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 2-formyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2r, tert-butyl r-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, r-n-boc-prolinal, pubchem15956
PubChem CID 7009153
IUPAC navn tert-butyl (2R)-2-formylpyrrolidin-1-carboxylat
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-N-BOC-Prolinal
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
NMR 97,0% min.
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4600 til 1,4650 (20 °C, 589 nm)
Specifik rotation +90° til +102° (20 °C, 589 nm) (c=1, CHCl3)
Tæthed 1.059g/mL
Specifik rotationstilstand +91,50° (20 °C C=1, chloroform)
Mængde 1 g
Formel vægt 199.25
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-N-BOC-Prolinal
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.