Få mere at vide
(R)-N-BOC-piperidine-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10413530 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10413530 5 g Glass bottle 5g
10058049 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10413530 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 436500050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 163438-09-3
Molekylær formel C11H18NO4
Molekylvægt (g/mol) 228.27
MDL nummer MFCD02179173
InChI nøgle NXILIHONWRXHFA-MRVPVSSYSA-M
Synonym r-boc-nipecotic acid, r-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-3-carboxylic acid, r-n-boc-piperidine-3-carboxylic acid, boc-d-nip-oh, r-1-boc-piperidine-3-carboxylic acid, r-1-boc-nipecotic acid, d-1-boc-nipecotic acid, n-boc-r-nipecotic acid, r-boc-nip, r-boc-nip-oh
PubChem CID 643516
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](C1)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-N-BOC-Piperidine-3-carboxylic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 166°C to 171°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Specifik rotationstilstand −52.20° (20°C c=1.15 MeOH)
Specifik rotation -52.2
IUPAC navn (3R)-1-[(tert-butoxy)carbonyl]piperidine-3-carboxylate
Formel vægt 229.28
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (R)-N-BOC-Piperidine-3-carboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.