Få mere at vide
(R)-N-BOC-α - Ethylalanin, 98%, 98% ee, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11945521 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11945521 500 mg 500mg
11935521 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11945521 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 441065000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 123254-58-0 | C10H19NO4 | 217.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123254-58-0
Molekylær formel C10H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 217.27
MDL nummer MFCD12963786
InChI nøgle SHZXLTCEPXVCSV-SNVBAGLBSA-N
Synonym boc-d-isovaline, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylbutanoic acid, r-2-tert-butoxycarbonylamino-2-methylbutanoic acid, boc-iso-valine, r-n-boc-a-ethylalanine, s-n-boc-a-ethylalanine, r-2-methyl-2-tert-butoxycarbonylamino butyric acid, 2r-2-tert-butoxycarbonylamino-2-methyl-butanoic acid, 2r-2-tert-butoxy carbonyl amino-2-methylbutanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylbutanoic acid
PubChem CID 14284791
IUPAC navn (2R)-2-methyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansyre
SMIL CCC(C)(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-N-BOC-α-Ethylalanine
Smeltepunkt 104°C to 112°C
Navn note 98% ee
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Specifik rotation -12
Mængde 500 mg
Formel vægt 217.27
Procent renhed 98%,98% ee
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
Produktidentifikator
  • (R)-N-BOC-alpha-Ethylalanine