Få mere at vide
(R)-N-BOC-Allylglycine, 95%, 98% ee
Artikelnummer. p-69811 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
500mg
Artikelnummer. 10652423
Brand: Thermo Scientific Acros 362845000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 170899-08-8 | C10H17NO4 | 215.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 170899-08-8
Molekylær formel C10H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 215.25
MDL nummer MFCD01320882
InChI nøgle BUPDPLXLAKNJMI-SSDOTTSWSA-N
Synonym boc-d-allylglycine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, boc-alpha-allyl-d-gly, boc-d-allyglycine.dcha, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, 4-pentenoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2r, boc-d-allylglycine.dcha, d-boc-allylglycine, boc-d-allyglycine?dcha, boc-d-allyglycine?cha
PubChem CID 638723
IUPAC navn (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-ensyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (R)-N-BOC-Allylglycine
Navn note 95%, (98% e.e.)
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Enantiomert overskud 97.5% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 500 mg
Specifik rotation -9.5° to -12.5° (20°C, 589nm) (c=1, methanol)
Formel vægt 215.25
Procent renhed 95%,98% ee
Fysisk form Viskøs væske